Learn More
Alcool 2-méthoxy-6-(trifluorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428125 250 mg 250mg
15405277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32539.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-01-9
Formule moléculaire C9H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.164
Numéro MDL MFCD09832325
Clé InChI UJYWLAALXLVJQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanol, 6-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzyl alcohol, jrd
CID PubChem 46737595
Nom IUPAC [2-méthoxy-6-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1CO)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Point de fusion 73°C to 75°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 97%