Learn More
2-Méthoxy-d3-phénol-3,4,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyphenol-D7 |
| CAS | 1065473-05-3 |
| Formule moléculaire | C7 D7 H O2 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-(methoxy-d3)- (ACI), 6-(Methoxy-d3)phen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 2-Methoxy-d3-phenol-3,4,5,6-d4, 2-(Methoxy-d3)phenol-3,4,5,6-d4, 2-(Trideuteriomethoxy)-3,4,5,6-tetradeuteriophenol, Guaiacol-d7, 2-Methoxyphenol-D7, 2-Methoxy-d3-phenol-d4, 2-Methoxyphenol-d7 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c(O)c1[2 H] |
| Nom IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.1804 |
| Poids de la formule | 131.0964 g/mol |
| Afficher plus |