Learn More
2-Méthoxy Phénothiazine, TRC
Code produit 30483302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483302 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483302 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2653301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Formule moléculaire C13 H11 N O S
Quantité 1 g
Synonyme 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nom IUPAC 2-méthoxy-10H-phénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 229.3
Poids de la formule 229.0561