Learn More
2-Méthoxyacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyacetonitrile |
| CAS | 1738-36-9 |
| Formule moléculaire | C3H5NO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3 |
| SMILES | COCC#N |
| Nom IUPAC | 2-méthoxyacétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 71.08 |
| Poids de la formule | 71.0371 |