Learn More
2'-Méthoxyacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Methoxyacetophenone |
| CAS | 579-74-8 |
| Formule moléculaire | C9H10O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Methoxyacetophenone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone, 1-(2-methoxyphenyl)-ethanone, Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(2-méthoxyphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Poids de la formule | 150.0681 |