Learn More
2-Méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449672 500 g 500g
11439672 100 g 100g
11459672 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449672 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10770.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2-Methoxybenzaldehyde has been used to examine the acaricidal activity of Periploca sepium oil and its active component against Tyrophagus. It has also been used to obtain good enantioselectivities using Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) via hydrogen bonding in asymmetric Henry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthoxybenzaldéhyde a été utilisé pour examiner l’activité acaricide de l’huile de sépium de Perioploca et sa composante active contre le tyrophage. Il a également été utilisé pour obtenir de bonnes énantiosélectivités à l’aide de Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) par les liaisons hydrogènes dans la réaction asymétrique de Henry.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-02-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00003308
Clé InChI PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
CID PubChem 8658
Nom IUPAC 2-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzaldehyde
Point de fusion 35°C to 39°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 237°C to 238°C
Point d’éclair 117°C (242°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.561
Quantité 500 g
Beilstein 606301
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%