Learn More
2-Méthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30240600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30240600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2609805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Anisaldehyde
CAS 135-02-4
Formule moléculaire C8 H8 O2
Quantité 5 g
Synonyme o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1C=O
Nom IUPAC 2-méthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524