Learn More
Acide 2-méthoxybenzèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 93-25-4 |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Methoxy-benzeneacetic Acid, Benzeneacetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), (o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid, NSC 110708, NSC 16257, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccccc1CC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-méthoxyphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Poids de la formule | 166.063 |