Learn More
Acide 2-méthoxybenzèneacétique, TRC
Code produit 30478204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22607025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzeneacetic Acid
CAS 93-25-4
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Methoxy-benzeneacetic Acid, Benzeneacetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), (o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid, NSC 110708, NSC 16257, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccccc1CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2-méthoxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063