Learn More
Acide 2-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464517 25 g 25g
11440167 1 g 1g
11454517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21071.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
2-Methoxylphenylboronic acid is a phenylboronic acid used to investigate boron function in plants. It is used in Suzuki reaction, organic reaction that is classified as a coupling reaction where the coupling partners are a boronic acid with a halide catalyzed by a palladium(0) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-méthoxyphénylboronique est un acide phénylboronique utilisé pour étudier la fonction du bore chez les plantes. Il est utilisé dans la réaction de Suzuki, une réaction organique classée comme une réaction de couplage où les partenaires de couplage sont un acide boronique avec un halogénure catalysé par un complexe de palladium(0).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5720-06-9
Formule moléculaire C7H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00236047
Clé InChI ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
CID PubChem 2733958
Nom IUPAC Acide (2-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 25 g
Beilstein 3030981
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 151.96
Pourcentage de pureté 97%