Learn More
2-Méthoxybenzèneméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxybenzenemethanol |
| CAS | 612-16-8 |
| Formule moléculaire | C8H10O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1CO |
| Nom IUPAC | (2-méthoxyphényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.16 |
| Poids de la formule | 138.0681 |