Learn More
2-Méthoxybenzèneméthanol, TRC
Code produit 30473742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473742 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473742 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM260760100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzenemethanol
CAS 612-16-8
Formule moléculaire C8H10O2
Quantité 100 g
Synonyme (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES COc1ccccc1CO
Nom IUPAC (2-méthoxyphényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681