Learn More
2-méthoxybenzhydrazide, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450184 10 g 10g
11460184 50 g 50g
11470184 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13619.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7466-54-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
2-Methoxybenzhydrazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthoxybenzhydrazide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7466-54-8
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00014755
Clé InChI QMGXWNSSMGAHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzhydrazide, 2-methoxybenzoic acid hydrazide, o-methoxybenzohydrazide, o-methoxybenzoylhydrazine, 2-methoxybenzoylhydrazide, 2-methoxybenzoylhydrazine, o-anisohydrazide, hydrazine, 2-methoxybenzoyl, o-methoxybenzoylhydrazide, o-methoxybenzoic acid hydrazide
CID PubChem 24051
Nom IUPAC 2-méthoxybenzohydrazide
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzhydrazide
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 10 g
Beilstein 2208367
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%