Learn More
Acide 2-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495613 500 g 500g
11485613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13513.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-75-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002431
Clé InChI ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
CID PubChem 11370
ChEBI CHEBI:421840
Nom IUPAC Acide 2-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzoic acid
Point de fusion 99°C to 103°C
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 509929
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%