Learn More
2-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16422569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16422569 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1393
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzoic acid
CAS 579-75-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 1 g
Synonyme NSC 3778 O-Methylsalicylic acid Salicylic acid methyl ether
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99.06%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death