Learn More
Acide 2-méthoxybenzoïque, TRC
Product Code. 30133845
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30133845 10 g 10g
30132554 50 g 50g
17962305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133845 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26119010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 579-75-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme o-Anisic acid (8CI), 2-Methoxybenzoic acid, NSC 3778, O-Methylsalicylic acid, Salicylic acid methyl ether, o-Methoxybenzoic acid, 2-Methoxybenzoic Acid
Nom IUPAC Acide 2-méthoxybenzoïque
SMILES COc1ccccc1C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzoic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Poids de la formule 152.0473