Learn More
2-Méthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394534 100 g 100g
11374534 5 g 5g
11384534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01293.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6609-56-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6609-56-9
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00001783
Clé InChI FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
CID PubChem 81086
Nom IUPAC 2-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzonitrile
Densité 1.093
Point d’ébullition 256°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.5465
Quantité 100 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 2207134
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%