Learn More
2-Méthoxybenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440987 1 g 1g
11450987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23376.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2553-04-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2553-04-0
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD00017163
Clé InChI CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzophenone, o-methoxybenzophenone, 2-methoxyphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methoxy, methanone, 2-methoxyphenyl phenyl, 2-methoxyphenyl phenyl ketone, methoxybenzophenone, acmc-1cotk, maybridge1_005821, 2-methoxyphenyl-phenylmethanone
CID PubChem 75702
Nom IUPAC (2-méthoxyphényl)-phénylméthanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzophenone
Point de fusion 36°C to 38°C
Point d’ébullition 149°C to 150°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1873339
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%