Learn More
Chlorure de 2-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399779 5 g 5g
11309789 25 g 25g
11319789 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22784.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21615-34-9
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00000664
Clé InChI RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
CID PubChem 88969
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzoyl chloride
Densité 1.146
Point d’ébullition 128°C to 129°C (8 mmHg)
Point d’éclair 84°C (184°F)
Indice de réfraction 1.5724
Quantité 5 g
Numéro UN UN1729
Beilstein 607605
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%