Learn More
Alcool de 2-méthoxybenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487886 100 g 100g
11477886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14016.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 612-16-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de l’agent oxydant, des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-16-8
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00004611
Clé InChI WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
CID PubChem 69154
Nom IUPAC (2-méthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=CC=CC=C1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzyl alcohol
Densité 1.12
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 100 g
Beilstein 2043673
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethanol.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%