Learn More
2-Méthoxybenzylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377645 100 g 100g
11367645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02273.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines. It is also is used in the preparation of GABAA receptor ligands as analgesic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthoxybenzylamine est utilisée dans la préparation de purines 6-substituées. Elle est également utilisée dans la préparation des ligands récepteurs GABAA en tant qu’agent analgésique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6850-57-3
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00008110
Clé InChI PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
CID PubChem 81292
Nom IUPAC (2-méthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=CC=CC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzylamine
Densité 1.057
Point d’ébullition 228°C to 229°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1100448
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥98%