Learn More
2-méthoxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10092110 10 mL Flacon en verre 10mL
10397630 50 mL Flacon en verre 50mL
10086343 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10092110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170540100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6850-57-3
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00008110
Clé InChI PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
CID PubChem 81292
Nom IUPAC (2-méthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=CC=CC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5475 to 1.5495
Quantité 10 mL
Beilstein 13, 580
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxybenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.