Learn More
Chlorure de 2-méthoxybenzylmagnésium, 0,25M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400866 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54177.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-méthoxybenzylmagnésium est un réactif de Grignard utilisé dans la synthèse organique. Il est impliqué dans la synthèse de (-)-chamobtusine A. Il est également utilisé dans la préparation de complexes d’alkylidène de tungstène et de molybdène ayant un ter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 480438-46-8
Formule moléculaire C8H9ClMgO
Numéro MDL MFCD01319897
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Synonyme 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 2-methoxybenzyl magnesium chloride, 2-methoxybenzyl-magnesium chloride, jjnlsbbaaqtdsm-uhfffaoysa-m, magnesium,1-methanidyl-2-methoxybenzene,chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Clé InChI JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
Nom IUPAC chloro[(2-methoxyphenyl)methyl]magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 180.91
CID PubChem 13004954
Poids de la formule 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M dans 2-MeTHF