Learn More
Acide 2-(méthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364845
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364845 250 mg 250mg
11344845 1 g 1g
11354845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17958.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 374538-03-1 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374538-03-1
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
Numéro MDL MFCD02179452
Clé InChI ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
CID PubChem 2773496
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 68°C to 70°C
Quantité 250 mg
Beilstein 8313459
Nom IUPAC Acide (2-méthoxycarbonylphényl)boronique
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%