Learn More
2-(méthoxycarbonyl)benzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480044 100 g 100g
11460044 5 g 5g
11470044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480044 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13553.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57683-71-3 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57683-71-3
Formule moléculaire C8H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 215.22
Numéro MDL MFCD00009808
Clé InChI VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-aminosulfonyl benzoate, 2-carbomethoxybenzenesulfonamide, 2-sulfamoylbenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl benzene sulfonamide, methyl o-sulphamoylbenzoate, benzoic acid, 2-aminosulfonyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-sulfamoyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonylphenylsulfonamide, 2-methoxycarbonylbenzenesulfonamide, 2-methoxycarbonyl benzenesulphonamide
CID PubChem 42546
ChEBI CHEBI:83512
Nom IUPAC 2-Sulfamoylbenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide
Point de fusion 123°C to 125°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 215.23
Pourcentage de pureté 98%