Learn More
Isothiocyanate 2-(méthoxycarbonyl)phényl, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate |
| Densité | 1.24 |
| Point d’ébullition | 149°C to 150°C (17 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.6355 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 2720655 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Synonyme | 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester |
| Poids de la formule | 193.23 |
| Afficher plus |