Learn More
Acide 2-méthoxycarbonylphénylboronique, TRC
Code produit 30468484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM329683250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 374538-03-1
Formule moléculaire C8H9BO4
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1B(O)O
Nom IUPAC Acide (2-méthoxycarbonylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
Poids de la formule 180.0594