Learn More
2-Methoxychrysene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxychrysene |
| CAS | 63020-58-6 |
| Formule moléculaire | C19H14O |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H14O/c1-20-15-8-11-17-14(12-15)7-10-18-16-5-3-2-4-13(16)6-9-19(17)18/h2-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(ccc3c4ccccc4ccc23)c1 |
| Nom IUPAC | 2-methoxychrysene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.31 |
| Poids de la formule | 258.1045 |