Learn More
2-Methoxyestrone, MedChemExpress
Code produit 16457497
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16457497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16457497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113252
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyestrone
CAS 362-08-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (166.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 300.39
Poids de la formule 300.39
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism