Learn More
Chlorure de 2-méthoxyéthoxyméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyethoxymethyl Chloride |
| CAS | 3970-21-6 |
| Formule moléculaire | C4H9ClO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCl |
| Nom IUPAC | 1-(chlorométhoxy)-2-méthoxyéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.57 |
| Poids de la formule | 124.0291 |