Learn More
Acrylate de 2-méthoxyéthyle, 98 %, stab. avec env. 50-100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyethyl acrylate |
| Note relative au nom | stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol |
| Point de fusion | <-30°C |
| Densité | 1.008 |
| Point d’ébullition | 162°C |
| Point d’éclair | 56°C (133°F) |
| Odeur | Ester-like |
| Formule linéaire | H2C=CHCO2(CH2)2OCH3 |
| Indice de réfraction | 1.428 |
| Quantité | 1000 g |
| Afficher plus |