Learn More
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393016 1 g 1g
11303026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10839.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38663-85-3 | C4H7NOS | 117.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38663-85-3
Formule moléculaire C4H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 117.166
Numéro MDL MFCD00041126
Clé InChI HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyethyl isothiocyanate, ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxy, 2-methoxyethylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxyethane, 2-methoxyethanisothiocyanate, acmc-1aezw, 2-methoxy ethyl isothiocyanate, #, ethane,1-isothiocyanato-2-methoxy
CID PubChem 123475
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthoxyéthane
SMILES COCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethyl isothiocyanate
Densité 1.08
Point d’ébullition 88°C to 92°C (24 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 773990
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 117.17
Pourcentage de pureté ≥98%