Learn More
2-Méthoxyéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyethylamine |
| CAS | 109-85-3 |
| Formule moléculaire | C3H9NO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethylamine, 2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxyethanamine, 1-Amino-2-methoxyethane, 1-Methoxy-2-aminoethane, 2-Aminoethyl methyl ether, 2-Methoxy-1-aminoethane, 2-Methoxy-1-ethanamine, N-(2-Methoxyethyl)amine, beta-Methoxyethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COCCN |
| Nom IUPAC | 2-méthoxyéthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 75.11 |
| Poids de la formule | 75.0684 |