Learn More
2-Methoxyisonicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31033443
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033443 500 g
31019009 10 g
31031745 100 g
31030907 1 g
31025275 25 g
31017272 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31033443 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10527500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyisonicotinic acid
CAS 105596-63-2
Formule moléculaire C7H7NO3
Numéro MDL MFCD04115718
Quantité 500 g
SMILES O=C(O)C1=CC=NC(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Pourcentage de pureté 98%