Learn More
Acide 2-méthoxyphénylboronique (contient des quantités variables d'anhydride), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxylphenylboronic Acid |
| CAS | 5720-06-9 |
| Formule moléculaire | C7H9BO3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | B-(2-Methoxyphenyl)boronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boric Acid, 2-Methoxybenzeneboronic Acid, 2-Methoxyphenylboronic Acid, o-Anisylboronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, o-Methoxyphenylboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1B(O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2-méthoxyphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.96 |
| Poids de la formule | 152.0645 |