Learn More
2-Methoxyphenothiazine, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30799962
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30799962 5 g
30788409 500 g
30790673 25 g
30798129 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30799962 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD146045g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Formule moléculaire C13H11NOS
Numéro MDL MFCD00037838
Quantité 5 g
SMILES COC(C=C1N2)=CC=C1SC3=C2C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 229.30
Pourcentage de pureté 96%