Learn More
Isocyanate de 2-méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419226 25 g 25g
11409226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18075.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 700-87-8 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
2-Methoxyphenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 2-méthoxyphényle est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protégez de l’eau et de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-87-8
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00002004
Clé InChI SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
CID PubChem 69695
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenyl isocyanate
Densité 1.122
Point d’ébullition 94°C to 96°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5414
Quantité 25 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 387700
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%