Learn More
2-isothiocyanate de méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302627 5 g -
11312627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11799.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.40€
    63.65€ / 5g
    Économisez 6.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et l’alcool. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3288-04-8
Numéro MDL MFCD00011675
ChEBI CHEBI:16318
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densité 1.196
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Formule moléculaire C6H5NO4
Indice de réfraction 1.6443
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 638293
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
CID PubChem 3505109
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 98%