Learn More
2-isothiocyanate de méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312627 25 g 25g
11302627 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11799.14
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et l’alcool. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3288-04-8
Numéro MDL MFCD00011675
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densité 1.196
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Formule moléculaire C8H7NOS
Indice de réfraction 1.6443
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 638293
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=S
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
CID PubChem 520599
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 98%