Learn More
Acide 2-méthoxyphénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472228 10 g 10g
11359589 25 g 25g
11482228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15211.09
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2-Methoxyphenylacetic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-méthoxyphénylacétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans le méthanol, l’éther, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-25-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00004321
Clé InChI IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
CID PubChem 7134
Nom IUPAC Acide 2-(2-méthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenylacetic acid
Point de fusion 122°C to 125°C
Quantité 10 g
Beilstein 2047573
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in methanol,ether,ethanol and acetone.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%