Learn More
Acide 2-méthoxyphénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391464 100 g Flacon en verre 100g
10052410 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10391464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177601000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-25-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00004321
Clé InChI IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
CID PubChem 7134
Nom IUPAC Acide 2-(2-méthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenylacetic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 122.0°C to 125.0°C
Couleur Crème-rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 188
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethenol,ethyl ether,acetone
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline