Learn More
2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-13(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10); |
| Poids de la formule | 242.97 |