Learn More
2-méthoxypropène, 95 %, stabilisé avec environ 0,5 % de carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401087
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401087 50 g 50g
11411087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11401087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24083.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
It is used for Synthesis of heterocycle compounds and an important intermediate of medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la synthèse des composés hétérocycliques et un important intermédiaire de médicaments.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-11-0
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.107
Numéro MDL MFCD00014929
Clé InChI YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
CID PubChem 8300
Nom IUPAC 2-méthoxyprop-1-ène
SMILES CC(=C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypropene
Note relative au nom stabilized with ≈0.5% potassium carbonate
Densité 0.758
Point d’ébullition 35°C to 36°C
Point d’éclair −29°C (−20°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.3835
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1734635
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 95%