Learn More
2-Méthoxypropène, TRC
Code produit 30481447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481447 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM265055250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypropene
CAS 116-11-0
Formule moléculaire C4H8O
Quantité 250 g
Synonyme 2-Methoxyprop-1-ene, 2-Methoxypropene, Isopropenyl Methyl Ether, Methyl 1-Methylvinyl Ether, Methyl Isopropenyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
SMILES COC(=C)C
Nom IUPAC 2-méthoxyprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Poids de la formule 72.0575