Learn More
2-méthoxypyrazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11967041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11967041 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11967041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442120050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyrazine
CAS 3149-28-8
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 60°C to 61°C (29.0 mmHg)
Point d’éclair 45°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H6N2O
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.13
Synonyme pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) slightly soluble
Clé InChI WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC=CN=C1
Nom IUPAC 2-méthoxypyrazine
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
CID PubChem 18467
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxypyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement