Learn More
2-Méthoxypyrazine, 98 %
Code produit 11434043
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434043 1 g 1g
11444043 5 g 5g
11454043 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10297.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3149-28-8
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.116
Numéro MDL MFCD00006126
Clé InChI WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
CID PubChem 18467
Nom IUPAC 2-méthoxypyrazine
SMILES COC1=NC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyrazine
Densité 1.143
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2241
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%