Learn More
Alfa Aesar™ 2-Méthoxypyrazine, 98 %
Code produit 11454043
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454043 25 g 25g
11434043 1 g 1g
11444043 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454043 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A10297.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3149-28-8
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.116
Numéro MDL MFCD00006126
Clé InChI WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
CID PubChem 18467
Nom IUPAC 2-méthoxypyrazine
SMILES COC1=NC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyrazine
Densité 1.143
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2241
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%