Learn More
2-méthoxypyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10416872
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10416872 1 g Flacon en verre ambré 1g
10612083 10 g Flacon en verre ambré 10g
10623835 25 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10416872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB07839DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 20265-38-7
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD00833386
Clé InChI YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
CID PubChem 2737488
Nom IUPAC 2-méthoxypyridine-3-amine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyridin-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%