Learn More
2-Méthoxypyridine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444510 5 g 5g
11434510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444510 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50087.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71255-09-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71255-09-9
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD04115112
Clé InChI PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
CID PubChem 12533391
Nom IUPAC 2-méthoxypyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 97%