Learn More
Ester pinacol de lʼacide 2-méthoxyquinoléine-6-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481626 1 g 1g
15491626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54814.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1201644-36-1 | Molecular Formula: C16H20BNO3 | Molecular Weight: 285.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201644-36-1
Formule moléculaire C16H20BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 285.15
Numéro MDL MFCD18383956
Clé InChI DVGWZOHNHYZTKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 2-methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 58412383
Nom IUPAC 2-methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 285.15
Pourcentage de pureté 96%